Learn More
Mutexil™ Baretthauben
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
24 cm
48 cm
53 cm
Produkttyp:
Haube
Menge:
1000/Packung
500/Packung
500/Pckg.
Beschreibung
- Rund
- Polypropylen
- Vlies
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Haube |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Ausführungsart | Rund |
Menge | 500/Packung |
Durchmesser (metrisch) | 53 cm |