Learn More
Retsch™ SM-Bodensiebe mit quadratischen Löchern
Retsch™ Bodensiebe SM mit quadratischen Löchern sind für den Einsatz mit Schneidmühle SM 200 geeignet.
203.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Quadratische Löcher |
---|---|
Typ | Sieb |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schneidmühle SM 200 |
Beschreibung
- Edelstahl oder Stahl 1.0353 zum Schleifen ohne Schwermetallkontamination
- Quadratische Löcher
- Für den Gebrauch mit Schneidmühlen
Spezifikation
Quadratische Löcher | |
Sieb | |
Schneidmühle SM 200 |