Learn More
Cytiva Superloops aus Borosilikat/Polyetherehterketon/Perfluorkautschuk/Nitrilkautschuk
Verwendung für die Einführung großer Probenvolumina in ein unter Druck stehendes LC-Flüssigkeitssystem. Cytiva Lifescience™ Borosilikat/Polyetheretherketon/Perfluor Rubber/Nitrilebutadien Gummi-Superloops arbeiten in Verbindung mit 7-Anschluss-Ventilen.
Marke:  Cytiva 18-1113-81
Artikelnummer. 11337621
  • 1195.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Superloop kann in Verbindung mit 7-Anschluss-Ventilen verwendet werden. Die patentierten Geräte ermöglichen die kontrollierte Beladung großer Proben, entweder in Form mehrerer kleiner Injektionen oder durch eine einzelne große Injektion. Sie können auch zum Einspritzen von Impulsen einer speziellen Pufferlösung verwendet werden.
  • Flexibel: Zum Injizieren großer oder kleiner Probenvolumina.
  • Hohe Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung (Recovery).
  • Keine Gradientenverdünnung mit interner beweglicher Dichtung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.58 mm
Wässrige Lösungen und Alkohole
4 bis 40 °°C
30 mm
30 Durchm. x 130 mm L
40 bar
130 mm
10 ml