Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wasserstrahlpumpe n. Wetzel, ohne Rück- ventil, Durchfluss 5 l/min, Boro 3.3
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05585000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Wasserstrahlpumpe | |
Borosilikatglas | |
Gehäuse 1Pack |