missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ VIGREUX-DISTILLATOR 2L, KOMPLETT KOMPLETT
Marke: Witeg™ A1117366
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Vigreux Distillationskit | |
Borosilikatglas | |
2 l |