Learn More
Hirschmann™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas, blaue Graduierung
Reagenzgläser mit genauer Skala aus hitzebeständigem DURAN™ Glas
Marke: Hirschmann™ 6420165
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Masse
- Poly-Stopfen
- Blaue Graduierung
Spezifikation
20 ml | |
Borosilikatglas (3.3) | |
10er-Packung | |
17 mm |
205 mm | |
NS 14/23 Polyethylen-Stopfen | |
Ja | |
Reagenzgläser |