Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3000 ml
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Große Form
- Graduiert
- Mit Ausguss
- Hergestellt gemäß ISO 3819, DIN 12331
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) | 135 mm |
Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
Material | Borosilikatglas |
Ausführung | Matt |
Höhe (metrisch) | 280 mm |
Enthält | Mit Ausguss |
Menge | Je 1 |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |