Learn More
Cytiva Superloops aus Borosilikatglas
Für die Einführung von hohen Probenvolumen in drucktragende LC-Flüssigkeitssysteme. Cytiva Lifescience™ Superloops aus Borosilikatglas funktionieren zusammen mit 7-Wege-Ventilen.
Marke: Cytiva 18-1113-82
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Superloop kann in Verbindung mit 7-Wege-Ventilen verwendet werden. Die patentierten Vorrichtungen ermöglichen die kontrollierte Beladung mit großen Proben durch mehrere kleine Injektionen oder eine große Injektion. Auch die gepulste Injektion einer jeweiligen Pufferlösung ist möglich.
- Flexibel: Injektion großer oder kleiner Probenvolumen.
- Hohe Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung.
- Keine Gradientenverdünnung durch interne bewegliche Versiegelung.
Spezifikation
50 ml | |
Je 1 | |
580 psi |