Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-Trichter mit Vollglasstopfen.
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Duran-Glas mit Vollglasstopfen eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
204.00 CHF - 360.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10090531
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030037 |
100 ml |
204.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10213961
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030049 |
250 ml |
227.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10729221
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030070 |
1000 ml |
360.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10040381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030058 |
500 mL |
259.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zylindrische Form mit geradem Auslassrohr
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit Vollglasstopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Skala
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Polyethylen |