missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Gastight Spritzen aus Borosilikatglas/PTFE
Mit PTFE beschichtet, um die Oberflächenspannung zwischen Nadel und Flüssigkeit zu verringern.
Marke: Hamilton™ 80050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für reproduzierbare Probenflecke
- Erste 19 mm beschichtet
- Zementierte Nadel
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
TLC-Spotting | |
Je 1 | |
3T |
26 s G | |
Dünnschichtchromatographie | |
10 μl | |
Zementiert |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur