Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas
Messzylinder aus Glas zur Flüssigkeitsmessung mit Skala in blauer Keramikfarbe. Fisherbrand™ Graduierter Borosilikatglaszylinder mit sechseckigem Fuß und Ausguss
Marke: Fisherbrand™ FB55211
Beschreibung
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduiert in blauer Keramik
- Borosilikatglas
- Sechskantfuß
- Mit Tülle
- Individueller Nachbestellcode auf jedem Produkt
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Hexagonal | |
Messzylinder | |
DIN 12680, ISO 4788, BS 604 | |
250 ml | |
2 ml |
Blau | |
Borosilikatglas | |
B | |
Blaue Keramik |