Learn More
Karl Hecht™ Duran Muffe aus Borosilikatglas
Für den schnellen und sicheren Anschluss von Glasverbindungen im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Reduktions- und Expansionsadapter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas 3.3.
Marke:  Karl Hecht™ 42387005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10788102
  • 18.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Starker Rand
  • Gemäß DIN 12257
  • Verstärkte Schliffverbindung
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Duran-Hülse
Je 1
Buchsengröße: 19/26 Konusgröße: 29/32