Learn More
Karl Hecht™ Duran Muffe aus Borosilikatglas
Für den schnellen und sicheren Anschluss von Glasverbindungen im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Reduktions- und Expansionsadapter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas 3.3.
Marke: Karl Hecht™ 42387008
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Starker Rand
- Gemäß DIN 12257
- Verstärkte Schliffverbindung
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Duran-Hülse | |
Je 1 | |
Buchsengröße: 19/26 Konusgröße: 14/23 |