Learn More
Pyrex™ Graduierte Tropftrichter aus Borosilikatglas mit Konus und PTFE-Küken
Die graduierte Doppelskala zeigt die Volumen der enthaltenen/abgegebenen Flüssigkeit an
Marke: Pyrex 443347
124.45 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die graduierte Doppelskala zeigt die Volumen der enthaltenen/abgegebenen Flüssigkeit an
- Entspricht ISO 4800
- Mit austauschbarem PTFE-Hahn für schmierfettfreie Arbeitsleistung
- Schaftinnenkonus zur einfachen Montage an Quickfit™ Baugruppen
- Graduierungen in weißer Emaillefarbe
Spezifikation
250 ml | |
ISO 4800 | |
Ja, weißes Email | |
5 ml | |
Tropftrichter |
Borosilikatglas | |
PTFE-Verschluss | |
Konus | |
29/32 |