Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen
Zur Verwendung in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Komponenten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter mit Glasstopfen und ohne Skala bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04000049
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15330895
  • 100.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ohne Skala; mit Vollglasstopfen
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Borosilikatglas
Polyethylen