Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen
Zur Verwendung in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Komponenten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter mit Glasstopfen und ohne Skala bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04000070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Skala; mit Vollglasstopfen
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
1000 ml | |
Borosilikatglas | |
2 Packung | |
Polyethylen |