Learn More
Rogo Sampaic™ Büretten aus Borosilikatglas
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Rogo Sampaic™ Glasbüretten der Klasse B bestehen aus langlebigem, klarem Borosilikatglas.
Marke:  Rogo Sampaic™ DND009
17.11 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21644" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11792644
  • 127.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Trichter
  • Gerader Glashahn
  • Permanente rote Graduierungsmarkierungen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
0.10 ml
Bürette
Borosilikatglas
±0,1 ml
Klasse B