Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Trockenrohre aus Borosilikatglas
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05339010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10264241
  • 36.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
100 mm
U-förmig
Trocknungsröhrchen