Learn More
Bortrifluoriddimethanolkomplex, 50-52 % w/w Bortrifluorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469297
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
It finds it application as a reagent for esterification of acids and also for the selective cleavage of trityl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung als Reagenz für die Veresterung von Säuren und auch für die selektive Spaltung von Tritylethern.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
^=50 % Borfluorid in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2802-68-8
Summenformel C2H8BF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.89
MDL-Nummer MFCD00071635
InChI-Schlüssel MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
PubChem CID 11062313
SMILES CO.CO.FB(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride-dimethanol complex
Dichte 1.222
Siedepunkt 58°C to 60°C (4 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
IUPAC-Name Bor(3+)-wasserstoffmethanol-methanolattrifluorid
Formelmasse 131.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 bis 52 % w/w Bortrifluorid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.