Learn More
Bortrifluorid-Dimethyletherat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324579
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Bortrifluorid-Diethyletherat wird als Lewis-Säure-Katalysator bei der Mukaiyama Aldol-Addition, Alkylierung, Acetylierung, Isomerisierung, Dehydrierungen und Kondensationsreaktionen verwendet. Es ist an der Aufbereitung von Polyethern in Polymerisationsreaktionen beteiligt. Als Katalysator wird es bei der Herstellung von Cyclopentyl- und Cycloheptyl[b]indolen und anderem Diboran eingesetzt. Es wird auch in empfindlichen Neutronendetektoren in Ionisationskammern sowie zur Überwachung der Strahlungswerte in der Erdatmosphäre eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bortrifluorid-Diethyletherat wird als Lewis-Säure-Katalysator bei der Mukaiyama Aldol-Addition, Alkylierung, Acetylierung, Isomerisierung, Dehydrierungen und Kondensationsreaktionen verwendet. Es ist an der Aufbereitung von Polyethern in Polymerisationsreaktionen beteiligt. Als Katalysator wird es bei der Herstellung von Cyclopentyl- und Cycloheptyl[b]indolen und anderem Diboran eingesetzt. Es wird auch in empfindlichen Neutronendetektoren in Ionisationskammern sowie zur Überwachung der Strahlungswerte in der Erdatmosphäre eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Empfohlen für die Verwendung in inerter Atmosphäre. Nicht kompatibel mit Metallen, Säuren, Basen, Alkoholen, Alkalimetallen, Oxidationsmitteln und Wasser. Reagiert heftig mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-63-7
Summenformel C4H10BF3O
Molekulargewicht (g/mol) 141.93
MDL-Nummer MFCD00013194
InChI-Schlüssel KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
PubChem CID 8000
IUPAC-Name Ethoxyethan;Trifluorboran
SMILES FB(F)F.CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride diethyl etherate
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 1.13
Siedepunkt 125°C to 126°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Geruch Acrid
Strukturformel BF3€O(CH2CH3)2
Brechungsindex 1.344
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2604
Beilstein 3909607
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1350
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether and alcohol.
Formelmasse 141.93
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride diethyl etherate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boron trifluoride-diethyl etherate