Learn More
Bor-Standard-Metalllösung, 10,000 ppm, für ICP, NH3-Lösung, 1 %, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 100 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 134034 |
Physikalische Form | Flüssig |