Learn More
Borstandard, 1000 mg/l in H2O, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10030502 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
B1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-42-8, 7732-18-5
Summenformel B
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
MDL-Nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI-Schlüssel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC-Name Bor
SMILES [B]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bor-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 500 ml
CAS Max. % 0.1, 99.9
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration    Cat. Nein. H2O    1000 μg/ml    PLB9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLB9-3Y, -3X
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch