Learn More
Borpulver (≥96 Atom-% B-11), kristallin, -100 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron powder |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis), (≥96 -atomar % B-11) |
UN-Nummer | UN3178 |
Menge | 5 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Netzgröße | −100 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |