Learn More
Boroxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- In der Elektronikindustrie als Flüssigkapsel für das Czochralski-artige Wachstum von III-V-Halbleiter-Einkristallen (z.B. GaAs, GaP, InP).
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1860°C |
Chemischer Name oder Material | Boron oxide |
Schmelzpunkt | ∼450°C |
Namenshinweis | Fused Lump, Approx. 1.0 in. dia. x 0.75 in. thick |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Verschmolzene Klumpen |
Menge | 100 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Merck Index | 14,1337 |
Formelmasse | 69.62 |