Learn More
Bornitrid, Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Je 1
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron nitride sputtering target |
Namenshinweis | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
Menge | Je 1 |
Geruch | Geruchsneutral |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
MDL-Nummer | MFCD00011317 |
Formelmasse | 24.82 |
Reinheit (%) | 99.99% |