Learn More
Bornitrid, niedriger Binder,99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15411887
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Verpackung:
Beutel
Wird als Schmiermittel und als Zusatzstoff für Kosmetika verwendet. Für den potenziellen Einsatz in der Nanotechnologie. Wird auch in Farben, Dentalzementen, Bleistiftminen sowie bei xerographischen Druckverfahren und in Laserdruckern zur Versiegelung von Sauerstoffsensoren verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
CAS 10043-11-5
Physikalische Form Hot Pressed Rod
Menge 1 Pc.
Summenformel BN
MDL-Nummer MFCD00011317
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides.
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
IUPAC-Name Boranilidyneamin
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Beutel