Learn More
Bornitrid, niedriger Binder,99.5 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron nitride |
Physikalische Form | Hot Pressed Rod |
Menge | 5 Pc. |
Formelmasse | 24.82 |
Reinheit (%) | 99.5% |
Verpackung | Beutel |