Learn More
Borsäure, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
Anwendungen:
- Als adstringierendes, antiseptisches, antibakterielles und antimykotisches Mittel in Forschungslaboren
- In Puffern und zur Kalibrierung von Polyacrylamid-Gelsäulen zur Trennung von Oligonukleotiden durch Kapillarelektrophorese
- Holz wetterfest und Textilien feuerfest machen
- Herstellung von Zement, Geschirr, Porzellan, Emaille, Glas, Borat, Leder, Teppichen, Hüten, Seifen, Kunstedelsteinen
- Als Konservierungsmittel und in Nickelbädern
- Kosmetik, Druck, Färben, Malen und Fotografie
- Zum Imprägnieren von Dochten, in elektrischen Kondensatoren und zum Aushärten von Stahl
- Als Insektizid gegen Kakerlaken und schwarze Teppichkäfer
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 10043-35-3 |
Menge | 25 g |
Summenformel | BH3O3 |
Physikalische Form | Weißes Pulver |
MDL-Nummer | MFCD00011337 |
Synonym | Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser; unlöslich in Alkohol; frei löslich in kochendem Wasser. |
InChI-Schlüssel | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OB(O)O |
IUPAC-Name | Borsäure |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Boric Acid, ACS
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Boric Acid