Learn More
Borsäure, Granulat, UltraPure Bioreagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Für molekularbiologische Puffer
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borsäure |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 1.43 kg |
Menge | 500 g |
Physikalische Form | granular |
Formelmasse | 61.83 |
Güte | UltraPure Bioreagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Boric Acid
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid