Learn More
Borsäure, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10106403
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Boric acid
Farbe Weiß
Namenshinweis DNAse, RNAse and Protease Free
Schmelzpunkt 169,0 °C
Schwermetalle (als Pb) Max. 50 ppm
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 250g
Strukturformel H3BO3
Physikalische Form Pulver
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:49,5 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/18 ml kalter Alkohol - 1 g/6 ml kochender Alkohol, 1 g/4 ml Glycerin, NaCl, LiCl, Mineralsäuren verringern die Löslichkeit, KNO3, K2SO4, KCl,NaNO3,Na2SO4 erhöhen die Löslichkeit.
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) 99.5%
Güte Molekularbiologie
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Boric acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.