Learn More
Thermo Scientific™ Borat-gepufferte Kochsalzlösung (5x)
53.65 CHF - 83.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Boratgepufferte Kochsalzlösung |
---|---|
Form | Flüssig |
Konzentration | 5X |
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenBorat-gepufferte Kochsalzlösung wird verwendet, um zu bestimmen, ob durch Hitze abgetötete, Borat-gepufferte Suspensionen von Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus oder Tsukamurella inchonensis zur Behandlung von Hundeflohallergie verwendet werden können. Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird zudem verwendet, die Auswirkungen von lentivirus-vermittelter siRNA auf das Gen des humanen Metastasensuppressors 1 (MTSS1, MIM-B-Gen) auf das invasive und metastatische Potenzial von hepatozellulären Karzinomen (HCC) MHCC97 H-Zellen zu untersuchen. Borat-gepufferte Kochsalzlösung wird verwendet, um die Auswirkungen der Osmolalität der Verpackungslösung und des Pufferungsmittels auf die Parameter von weichen Kontaktlinsen zu bestimmen. Borat-Pufferlösungen werden in Verfahren zur Proteinmodifikation verwendet, die einen aminfreien Puffer bei alkalischem pH-Wert erfordern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.1 M bei 20 °C).
Hinweise
125 mM Natriumborat, 750 mM Natriumchlorid, pH 7.0
Spezifikation
Boratgepufferte Kochsalzlösung | |
Flüssig | |
5X | |
Umgebungstemperaturen |