Learn More
Tocris Bioscience™ BOP
Dual α9β1/α4β1 integrin inhibitor; preferentially mobilizes HSCs
387.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Produkttyp | Hemmstoff |
CAS | 1947348-42-6 |
Summenformel | C25H28N3O7SNa |
Formelmasse | 537.56 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18767826
|
Tocris Bioscience™
6047/10 |
10 mg |
387.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dual α9β1/α4β1 integrin inhibitor; rapidly and preferentially mobilizes HSCs and progenitors. Augments HSC mobilization in combination with AMD3100 (Cat. No. 3299).Fluorogenic, bright and photostable Fluorescent Conjugate BOP-JF646 (Cat. No. 6997) also available.
High affinity fluorescent derivative R-BC154 (Cat. No. 6048) also available.
Spezifikation
Weiß | |
1947348-42-6 | |
537.56 | |
Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO | |
Inhibits integrin |
Hemmstoff | |
C25H28N3O7SNa | |
N-(Benzenesulfonyl)-L-prolyl-L-O-(1-pyrrolidinylcarbonyl)tyrosine sodium salt | |
Store at -20°C |
Nur für Forschungszwecke