Learn More
Berkshire International™ Bond 104 Cellulose Papers
Marke: Berkshire International™ B104A4WH4HP2501
201.12 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Cellulose | |
Writing, Copying, and Printing Within Controlled Environments | |
Sheets | |
A4 |
White | |
Photocopiers and Laser Printers | |
Paper | |
104 g |