Learn More
Bohlender™ BOLA™ HT-Ersatzinnenteil aus PTFE/PPS
Bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht dem Medium ausgesetzt).
Marke: Bohlender™ D640-42
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
- Gute chemische Beständigkeit
- Widersteht Druck von bis zu 10 bar
- Vakuum-geeignet
Compliance
FDA
Specifications
FDA | |
Autoklavierbar | |
Für Schläuche mit AD 3.2 mm | |
(1/8 in.) 3.2 mm Außendurchmesser | |
Weiß | |
250 °C |
HT-Ersatzteile, innen | |
PPS, PTFE | |
-200 °C | |
GL 25 | |
10 bar |