Learn More
Bohlender™ BOLA™ HT-Ersatzinnenteil aus PTFE/PPS
Bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht dem Medium ausgesetzt).
Marke:  Bohlender™ D641-78
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10449191
  • 112.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Widersteht Druck von bis zu 10 bar
  • Vakuum-geeignet
Spezifikation
Spezifikation
FDA
PPS, PTFE
16 mm Außendurchmesser
Weiß
250 °C
Autoklavierbar
-200 °C
GL 32
10 bar