Learn More
Bohlender™ BOLA™ HT-Ersatzinnenteil aus PTFE/PPS
Bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht dem Medium ausgesetzt).
Marke:  Bohlender™ D642-76
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10184631
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Widersteht Druck von bis zu 10 bar
  • Vakuum-geeignet
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
FDA
Autoklavierbar
Für Schläuche mit AD 26 mm
26 mm Außendurchmesser
Weiß
250 °C
HT-Ersatzteile, innen
PPS, PTFE
-200 °C
GL 45
10 bar