Learn More
Bohlender™ Bola PTFE-Rührverschlüsse aus Glas
Marke:  Bohlender™ C425-08
Artikelnummer. 10248780
  • 132.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Geeignet für Vakuum, Edelstahllager, Glas und BOLA-Rührwellen
29/32
Rührwerklager aus Glas
Je 1
-200 bis +250 °C
PTFE