Learn More
Bohlender™ BOLA™ Endstücke aus Polypropylen für Schläuche
Verschiedene Farben zur besseren Unterscheidung. Die Polypropylen-Schlauchanschlüsse mit Polyamid-Unterlegscheiben bieten eine sehr gute chemische Beständigkeit und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Bohlender™ F702-36
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbige Rohrendstücke aus PP
- UNF-Außengewinde von ¼ Zoll, 28 G
- Die Unterlegscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten.
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Compliance
FDA
Spezifikation
FDA | |
Polypropylen, PA | |
10 pro Packung | |
1/4 Zoll - 28 UNF | |
100 °C |
Rohrendverschraubungen | |
0 °C | |
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | |
Blau |