Learn More
Bohlender™ BOLA™ Flachdichtbänder
Formbare, flache PTFE-Dichtungsbänder.
Marke:  Bohlender™ H959-34
Artikelnummer. 17107424
  • 339.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verformbares, reines PTFE-Flachband mit erweiterter Faserstruktur
  • Geschmacksneutral
  • Geruchlos bis 270 °C.
  • Selbstklebend
  • Physiologisch sicher
  • Nicht alternd
  • Gute Abdichtung auch auf unebenen Oberflächen
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Schnelle und einfache Montage
Spezifikation
Spezifikation
0,2 in.
7 mm (0,28 in.)
PTFE
5 mm
22 mm
0,87 in.