Learn More
Bohlender™ BOLA™ FEP Tropftrichter mit PTFE-Absperrhahn
Entwickelt für einfaches Verriegeln und Entriegeln der Schliffverbindung. BOLA Tropftrichter sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
620.00 CHF - 922.00 CHF
Spezifikation
Material | Kunststoff |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Transparent |
Konusgröße | 29 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10013361
|
Bohlender™
B285-03 |
500 mL |
922.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10620752
|
Bohlender™
B285-02 |
250 ml |
708.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10083331
|
Bohlender™
B285-01 |
125 ml |
620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Durchsichtiger FEP-Tropftrichter
- Fein einstellbarer Absperrhahn mit Kegelgröße 29 aus PTFE
- Integrierte Spezialmutter (Safe-Lab) zum einfachen Verriegeln und Entriegeln der Schliffverbindung
-
Compliance
FDA
Specifications
Kunststoff | |
Autoklavierbar | |
29 | |
Tropftrichter mit Absperrhahn |
FDA | |
Transparent | |
Polytetrafluorethylen (PTFE) |