Learn More
Boekel Scientific™ Beleuchtetes Gewebeflotationsbad
Verhindert Falten und Verzerrungen bei der Vorbereitung von in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten
2125.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp | Digitaler Mikroprozessor |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL61010-1, CSA C22.2, CE |
Temperaturbereich | 5°C to 65°C |
Display | LED |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eliminates wrinkles and distortion during preparation of paraffin embedded tissue sections |
Includes: Entnehmbare Pyrex Schale
Produktcode | Marke | Typ | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12643565
|
Boekel Scientific™
145951-2 |
Standardbeleuchtetes Gewebeflotationsbad; 230 V AC | 230 V |
2125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Präzise Temperaturregelung
- Digitale Mikroprozessorregelung mit Schutz vor Übertemperatur
- Durch LEDs beleuchteter, schwarzer Hintergrund mit transparenter Pyrex-Schale™ für die Probenvisualisierung
- Der nichtflüchtige Speicher behält nach dem Aus-/Einschalten den letzten Temperatursollwert bei
Deluxe Modell
- Mit Objektträgertrockner und Gewebe-Ausrichtungsblöcken
Certifications
UL61010-1-, CSA C22.2 und CE-zugelassen
Warranty
2 Jahr
Spezifikation
Digitaler Mikroprozessor | |
5°C to 65°C | |
Eliminates wrinkles and distortion during preparation of paraffin embedded tissue sections | |
14.25 Zoll | |
14.25 in. | |
4.5 in. | |
14.25 in. | |
10.5 lb. | |
272 w |
UL61010-1, CSA C22.2, CE | |
LED | |
± 1 °C | |
36,2 cm | |
36.2 cm | |
11.4 cm | |
36.2 cm | |
4.7 kg | |
50/60 Hz |