Learn More
Cole-Parmer™ Exsikkator aus Boekel-Glas/Edelstahl
Bewahren Sie die Proben sicher in diesem Exsikkator mit doppeltem Verschluss auf. Die Cole-Parmer™ Exsikkatoren aus Boekel-Glas/Edelstahl verfügen über eine luftdichte, lecksichere Tür mit doppeltem Verschluss, eine einteilige Neoprendichtung und ein langes Scharnier.
Marke: Cole-Parmer™ 08901-60
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gleichen Sie den Druck mit dem manuellen Druckablassventil aus
- Mit dem manuellen Druckbegrenzungsventil können Sie den internen und externen Druck beim Öffnen der Tür ausgleichen.
- Die Trockenmittelschale aus Edelstahl fasst ein Pfund Trockenmittel
- Hochpolierschränke 302 aus Edelstahl mit 3 /16 Zoll dicker Glastür und -seiten zur Inhaltsüberwachung
- Die Tür verfügt über ein doppeltwirkendes Schloss, eine einteilige Gummidichtung und ein langes Scharnier
- Mit dem manuellen Druckentlastungsventil können Sie den Druck ablassen
- Wählen Sie zwischen Flexboard- oder SS-Einlegeböden
- Die SS-Trockenmittelschale fasst ein Pfund Trockenmittel
Spezifikation
Edelstahl, Glas | |
2 Einlegeböden und 1 Exsikkatortablett aus Edelstahl. | |
22 L | |
300 x 317,5 x 311,15 mm | |
300 mm | |
317,5 mm | |
300 mm |
Exsikkator | |
2 | |
254 x 279,4 x 304,8 mm | |
320 mm | |
317,5 mm | |
311,15 mm | |
10 kg |