Learn More
Molecular Probes™ BODIPY™ TMR C5-Maleimide
BODIPY™ TMR C5-Maleimid
Marke:  Molecular Probes™ B30466
370.88 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10770054
  • 488.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thiol-reaktive BODIPY™ TMR Maleimid erzeugt elektronisch neutrale Farbstoffkonjugate, die dem positiv geladenen Tetramethylrhodamin-Farbstoff spektral ähnlich sind. Der Mangel an ionischer Ladung dieses Farbstoffs führt zu minimalen Auswirkungen auf die isoelektrischen Punkte von Standardproteinen, die mit diesem Fluorophor konjugiert sind. Die geringe Größe und die relativ lange Lebensdauer des BODIPY™ TMR-Farbstoffs im angeregten Zustand haben sich für die Untersuchung der Ligandenrezeptor-Interaktion durch Fluoresenzpolarisation als nützlich erwiesen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
BODIPY™ TMR
BODIPY™
Maleimid
Thiol
Maleimid
BODIPY Farbstoffe