Learn More
Velp Scientifica™ B.O.D. SENSOR SET .
Velp Scientifica™ BOD Sensorset ist eine innovative, quecksilberfreie und äußerst zuverlässige Lösung für die BSB-Analyse (Biochemischer Sauerstoffbedarf).
Marke:  Velp Scientifica™ F102B0134
Artikelnummer. 11757433
  • 230.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Präzise Steuerung
  • Messung auf Skalen von 90 ,250 und 600999 ppm BSB
  • Höhere Werte können durch Verdünnung der Probe gemessen werden
  • Modelle mit Rührstationen bieten VELP Rührqualität
Äußerst praktisch
  • Passt direkt auf die Flasche mit dem Probenmaterial
  • Automatische Speicherung von 5 BSB-Werten in Intervallen von 24 Stunden
  • Ermöglicht die Fortsetzung der Analyse über das Wochenende
  • Ergebnisse können jederzeit direkt abgelesen werden, auch noch nach fünf Tagen
  • Direkte Anzeige in mg/l (ppm)
  • Kompakte Rührstationen
Spezifikation
Spezifikation
2 X 3 V-Lithium
BSB-Sensor mit KOH-Traps, BSB-Flasche, 6 x 35 mm-Magnetrührstab
BSB-Analyse