Learn More
Boc-ON, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403158
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Widely used for protection of amino groups in peptide synthesis and multi-step organic synthesis of small molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Weit verbreitet für den Schutz von Aminogruppen in der Peptidsynthese und der mehrstufigen organischen Synthese von kleinen Molekülen.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat, Ether und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58632-95-4
Summenformel C13H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 246.266
MDL-Nummer MFCD00001863
InChI-Schlüssel QQWYQAQQADNEIC-PTNGSMBKSA-N
Synonym 2-tert-butoxycarbonyloxyimino-2-phenylacetonitrile, 2-boc-oxyimino-2-phenylacetonitrile, boc-on, ccris 2601, tert-butyl alpha-cyanobenzylaminyl carbonate, 2-tert-butoxycarbonyloximino-2-phenylacetonitrile, carbonic acid, cyanophenylmethylene azanyl 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl oxy benzimidoyl cyanide, benzeneacetonitrile, alpha-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy imino
PubChem CID 5868400
IUPAC-Name Tert-Butyl [(E)-[Cyano(phenyl)methyliden]aminocarbonat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)ON=C(C#N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-ON
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2217296
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate,ether and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 246.27
Reinheit (%) ≥98%