Learn More
BOC-L-Phenylalanin, c99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BOC-L-Phenylalanine |
Schmelzpunkt | 85.0°C to 88.0°C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3 |
Beilstein | 14, 1595 |
Verpackung | Glasflasche |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methylene chloride, insoluble in aliphatic hydrocarbons |
IUPAC-Name | (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansäure |