Learn More
Brady™ BMP21-Plus Etikettendrucker-Kit
Der BMP21-PLUS ist ein tragbarer Etikettendrucker für die Kennzeichnung in der Sprach- und Datenkommunikation, im elektrischen Bereich und in der allgemeinen Industrie. Smart-Cell-Technologie.
Marke: Brady™ 134462
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bedienerfreundlich: ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Schnelltasten und Menüfunktionen ermöglichen eine rasche Etikettenerstellung
- Multifunktionales Zubehör: Magnet, Lampe und Druckerständer für eine einfache Handhabung
- Smart-Cell-Technologie für die automatische Etiketteneinrichtung und die automatische Formatierung von Kabeletiketten, Kabelfahnen sowie Etiketten für Klemmblöcke, Patch-Panels und die allgemeine Kennzeichnung
- 2 Jahre Gewährleistung
- Der BMP™21-PLUS ist ein tragbarer Komplett-Etikettendrucker für Teams in der Sprach- und Datenkommunikation, im elektrischen Bereich und in der allgemeinen Industrie
- Der BMP™21-Plus Drucker ist speziell für eine Vielzahl von Materialien für raue Bedingungen konzipiert
- Er erstellt mühelos und schnell deutlich lesbare Etiketten, die über Jahre hinweg kleben – auch bei hohen Temperaturen und auf gekrümmten oder stark strukturierten Oberflächen
- Mit leicht einsetzbaren Kassetten, Li-Ion-Akku, Gummi-Stoßschutz und einer zweijährigen Gewährleistung kann dieser Drucker alle Aufgaben im Arbeitsalltag bewältigen
- Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer
- Bedruckt beständige Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite von 6–19 mm für eine maximale Datenmenge
- Mit dem hochwertigen Endlosmaterial kann die Etikettenlänge nach Bedarf angepasst werden
- Mit 7 verschiedenen branchenspezifischen Materialien mit langer Beständigkeit können Sie alle Ihre Druckanforderungen erfüllen
- Äußerst robust und widerstandsfähig: der Drucker ist fallbeständig und mit einem Gummi-Stoßschutz versehen, um einen optimalen Schutz vor Beschädigungen zu gewährleisten
- Ergonomische Schneide- und Haltevorrichtung – das Etikett wird nach dem Schneiden festgehalten, damit es nicht herunterfällt
- Bedienerfreundlich: ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Schnelltasten und Menüfunktionen ermöglichen eine rasche Etikettenerstellung
- 2 Jahre Gewährleistung
- Mit leicht einsetzbaren Kassetten, Li-Ion-Akku, Gummi-Stoßschutz und einer zweijährigen Gewährleistung kann dieser Drucker alle Aufgaben im Arbeitsalltag bewältigen.
Spezifikation
BMP21-PLUS Tragbarer Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
235 mm | |
19 mm | |
BMP21-PLUS Etikettendrucker – Elektrodrucker-Kit – EU | |
Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch | |
10 mm/s | |
Li-Ionen-Akku und EU-Netzkabel | |
0,75 kg | |
Je 1 | |
6 AA-Batterien, wiederaufladbare Batterie, AC-Adapter |
LCD | |
125 mm | |
50,00 mm | |
Monochrom | |
Lithium-Ionen-Akku und ein EU-Netzkabel | |
Speichert 12 Dateien | |
203 dpi | |
5 bis 40 °C | |
Kennzeichnung von Behältern und Regalen, Lean Identification, Kennzeichnung von Patch-Panels, Typenschilder, Kennzeichnung von Klemmenleisten, Kennzeichnung von Drähten und Kabeln, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Sprach- und Datenkommunikation | |
2 Jahre |