Learn More
Brady™ BMP21 Schwarzweiß-Etikettendrucker-Kit
ohne Angabe
Marke:  Brady™ 134474
Artikelnummer. 15238957
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das BMP21-LAB Starter Kit, Brady Drucker Kit, enthält:
  • Drucker
  • Li-Ionen-Batterie
  • Netzkabel
  • Schlüsselband
  • Kurzanleitung
  • Klebeband aus Polyproylen, schwarz auf weiß, 6.4 m-Rolle (Kat.-Nr. 15318982)
Spezifikation
Spezifikation
Etikettendrucker-Kit EU
Vial and Tube Labels, Slide Labels, Straw Labels, Bottle and Dish Labels
125 mm
50,00 mm
50 x 125 x 235 mm
Drucker, Li-Ionen-Akku, Netzkabel, Umhängeband, Schnellstartanleitung, M21-750-7425 Etikettenkassette
10 mm/s
5° bis 40°C
1 Kit
Einfarbiger LCD
Thermotransfer
235 mm
235 x 125 mm
Monochrom
Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
203 dpi
Labor-Kennzeichnung
6 AA-Batterien, wiederaufladbare Batterie, AC-Adapter