Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: CleanLift™ Vinylband für den Innen- und Außenbereich
BMP™51/BMP™53 Kassetten: CleanLift™ Vinyletiketten aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
38.60 CHF - 98.70 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker |
---|---|
Material | Vinyl |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,004 in. |
Klebstofftyp | Permanent |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12774059
|
Brady™
143366 |
Schwarz auf klar | 609,6 cm | 1,5 in. | 38,10 mm | N/A | |||
12794069
|
Brady™
143382 |
Rot auf weiß | 762 cm | 1,5 in. | 38,10 mm | N/A | |||
12734079
|
Brady™
143395 |
Weiß auf Grün | 762 cm | 0,5 in. | 12,70 mm | N/A | |||
12744069
|
Brady™
143375 |
Schwarz auf Gelb | 762 cm | 0,5 in. | 12,70 mm | N/A | |||
12704079
|
Brady™
143387 |
Weiß auf Blau | 762 cm | 0,5 in. | 12,70 mm | N/A | |||
11932872
|
Brady™
143374 |
Schwarz auf Weiß | 762 cm | 1,5 in. | 38,10 mm | N/A | |||
12704069
|
Brady™
143370 |
Schwarz auf orange | 762 cm | 1,5 in. | 38,10 mm | N/A | |||
12774069
|
Brady™
143379 |
Rot auf weiß | 762 cm | 0,5 in. | 12,70 mm | N/A | |||
12714069
|
Brady™
143371 |
Schwarz auf Weiß | 762 cm | 0,5 in. | 12,70 mm | N/A | |||
12724079
|
Brady™
143390 |
Weiß auf Blau | 762 cm | 1,5 in. | 38,10 mm | N/A | |||
12764069
|
Brady™
143378 |
Schwarz auf Gelb | 762 cm | 1,5 in. | 38,10 mm | N/A | |||
12764079
|
Brady™
143399 |
Weiß auf Rot | 762 cm | 0,5 in. | 12,70 mm | N/A | |||
12754059
|
Brady™
143363 |
Schwarz auf klar | 762 cm | 0,5 in. | 12,70 mm | N/A | |||
12784079
|
Brady™
143402 |
Weiß auf Rot | 762 cm | 1,5 in. | 38,10 mm | N/A | |||
15171899
|
Brady™
143367 |
Schwarz auf orange | 762 cm | 0,5 in. | 12,70 mm | N/A | |||
12754079
|
Brady™
143398 |
Weiß auf Grün | 762 cm | 1,5 in. | 38,10 mm | N/A | |||
Beschreibung
BMP™51/BMP™53 Kassetten:CleanLift™ Vinyletiketten aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker | |
0,004 in. | |
Unsteril | |
-40°F bis 180&Grad;F | |
ASTM D 523, PSTC-133, RoHS |
Vinyl | |
Permanent | |
Glanz | |
-40°C bis +82°C |