missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ BlueLine Stecker-Kabel-Kombinationen
Der SI Analytics™ BlueLine Kabelkombinationsstecker ist ein koaxialer Elektrodenstecker, der für die Verwendung mit der SI Analytics™ BlueLine Serie entwickelt wurde.
Marke: SI Analytics™ 285122653
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit der Serie BlueLine
- USB-Kabel
- In den Längen 1 oder 3 m erhältlich
Spezifikation
Koaxialer Elektrodenstecker | |
LB 1 A | |
1 m |
BlueLine | |
1 m Koaxialkabel, DIN-Geräteanschluss |